4-Fluoro-3-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC0344-10G PC0344-5G PC0344-1G
APOSPC0344-10GEA 282 EUR
APOSPC0344-10G APOSPC0344-5G APOSPC0344-1G
4-Fluoro-3-methylbenzamide
4-Fluoro-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631489
Núm. CAS: 261945-92-0