Ácido 4-fluoro-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 24.8 EUR
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
Ácido 4-fluoro-m-toluico
Ácido 4-fluoro-m-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 164…169 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631424
Núm. CAS: 403-15-6