3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236295
Núm. CAS: 231291-13-7