Fmoc-D-Pentafluorophenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-D-Phe(F5)-OH, Fmoc-D-Phe(F)₅-OH
PC0348-1G PC0348-5G
APOSPC0348-1GEA 151 EUR
APOSPC0348-1G APOSPC0348-5G
Fmoc-D-Pentafluorophenylalanine
Fmoc-D-Pentafluorophenylalanine
Formula: C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW: 477.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672558
Núm. CAS: 198545-85-6