Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 161 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Densidad: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077600
Núm. CAS: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II