Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0350-1G
PC0350-25G
PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0350-1G
APOSPC0350-25G
APOSPC0350-5G
Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo 98%
Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo
Formula:
C₈H₆ClFO Pto. Ebullición: 129…133 °C/17mmHg Densidad: 1,215 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 98 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01631426 Núm. CAS: 455-84-5 UN: 3265 ADR: 8,II |