Alcohol 3-fluoro-4-metilbencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 159 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
Alcohol 3-fluoro-4-metilbencilico
Alcohol 3-fluoro-4-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631533
Núm. CAS: 192702-79-7