Alcohol 4-fluoro-3-metilbencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 184 EUR
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
Alcohol 4-fluoro-3-metilbencilico 98%
Alcohol 4-fluoro-3-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631427
Núm. CAS: 261951-66-0