Alcohol 5-fluoro-2-metilbencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
Alcohol 5-fluoro-2-metilbencilico
Alcohol 5-fluoro-2-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631527
Núm. CAS: 22062-54-0