5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 243 EUR
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 98%
5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236288
Núm. CAS: 231291-14-8
UN: 2735
ADR: 8 III