3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0356-5G PC0356-1G
APOSPC0356-5GEA 101 EUR
APOSPC0356-5G APOSPC0356-1G
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631531
Núm. CAS: 261951-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III