4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G
PC0357-25G
PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA
174
EUR
APOSPC0357-100G
APOSPC0357-25G
APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C Densidad: 1.059 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631490 Núm. CAS: 261951-68-2 UN: 2735 ADR: 8 III |