5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0359-1G PC0359-25G PC0359-5G
APOSPC0359-1GEA 29 EUR
APOSPC0359-1G APOSPC0359-25G APOSPC0359-5G
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631526
Núm. CAS: 261951-69-3
UN: 2735
ADR: 8,III