3-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 116 EUR
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
3-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 77 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631534
Núm. CAS: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III