4-Fluoro-3-metilbencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 282 EUR
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluoro-3-metilbencilo bromuro
4-Fluoro-3-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 80 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631425
Núm. CAS: 261951-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II