5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 179 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro 97%
5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 84…85 °C/8mmHg
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631528
Núm. CAS: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II