3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acrylic acid
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 249 EUR
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631413
Núm. CAS: 261951-72-8