3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0368-5G PC0368-1G PC0368-25G
APOSPC0368-5GEA 0 EUR
APOSPC0368-5G APOSPC0368-1G APOSPC0368-25G
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631535
Núm. CAS: 261951-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III