5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 87 EUR
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C9H8FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631529
Núm. CAS: 80141-97-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III