Ácido (3-fluoro-4-metilfenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 EUR
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
Ácido (3-fluoro-4-metilfenil)acético
Ácido (3-fluoro-4-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631536
Núm. CAS: 261951-74-0