Ácido (5-fluoro-2-metilfenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
Ácido (5-fluoro-2-metilfenil)acético 97%
Ácido (5-fluoro-2-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631530
Núm. CAS: 261951-75-1