3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0373-1G PC0373-5G PC0373-10G
APOSPC0373-1GEA 116 EUR
APOSPC0373-1G APOSPC0373-5G APOSPC0373-10G
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247587
Núm. CAS: 261951-76-2