4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 120 EUR
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃OS
Pto. de fusión: 49…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236342
Núm. CAS: 56456-52-1