4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC0376-1G PC0376-5G PC0376-10G
APOSPC0376-1GEA 116 EUR
APOSPC0376-1G APOSPC0376-5G APOSPC0376-10G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631428
Núm. CAS: 261951-77-3