3-Fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049325
Núm. CAS: 7292-74-2