4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₈FNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066444
Núm. CAS: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4