2-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-α-α,2-Tetrafluoro-p-toluidina
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 516 EUR
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina
2-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631629
Núm. CAS: 69409-98-9