2-Fluoro-3-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)anisol 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631563
Núm. CAS: 151868-17-6