3-Fluoro-5-(trifluorometil)anisol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 168 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)anisol 95%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆F₄O
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631491
Núm. CAS: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III