4-Fluoro-3-(trifluorometil)anísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anísol 97%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631405
Núm. CAS: 127271-65-2