3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 128 EUR
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida
3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631492
Núm. CAS: 287398-80-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR