Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-o-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-fluoro-2-(trifluorometil)benzoico
PC0388-1G
PC0388-5G
PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA
31.9
EUR
APOSPC0388-1G
APOSPC0388-5G
APOSPC0388-25G
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-o-toluico 97%
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-o-toluico
Formula:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Pto. de fusión: 119…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631565 Núm. CAS: 261951-80-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...