3-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0390-1G PC0390-5G PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0390-1G APOSPC0390-5G APOSPC0390-10G
3-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
3-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631566
Núm. CAS: 261951-81-9
ADR: 6.1,III