3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631567
Núm. CAS: 261951-83-1