3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 72.5 EUR
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
Pto. Ebullición: 53 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 39…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631568
Núm. CAS: 261951-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III