2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 284 EUR
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno 97%
2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631569
Núm. CAS: 261951-85-3