3-(Trifluorometil)-p-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluorometil)-p-anísidina 98%
3-(Trifluorometil)-p-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. Ebullición: 112 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043460
Núm. CAS: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III