4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC0399-10G PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA 0 EUR
APOSPC0399-10G APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631493
Núm. CAS: 261951-86-4