(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0403-100G PC0403-25G
APOSPC0403-100GEA 87 EUR
APOSPC0403-100G APOSPC0403-25G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Used to estimate asparagine and glutamine in peptides and proteins.
Formula: C₁₀H₅F₆IO₄
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009672
Núm. CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-9