Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo
Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631576
Núm. CAS: 98187-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III