2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 82.8 EUR
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo 99%
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Pto. de fusión: 123…126 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192177
Núm. CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III