4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0411-10G
PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA
337
EUR
APOSPC0411-10G
APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃O Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631578 Núm. CAS: 261951-89-7 UN: 3261 ADR: 8,II |