Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.8 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico 98%
Ácido 2-fluoro-6-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 85…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671764
Núm. CAS: 137654-21-8