4-Bromo-2-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 173 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluorometil)anisol 98%
4-Bromo-2-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/30mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631579
Núm. CAS: 1514-11-0