4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 0 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina 97%
4-(Trifluorometoxi)-o-toluidina
Formula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631541
Núm. CAS: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III