2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0415-1G PC0415-5G
APOSPC0415-1GEA 372 EUR
APOSPC0415-1G APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631494
Núm. CAS: 261951-90-0