2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 71.2 EUR
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 88…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631542
Núm. CAS: 261951-91-1