2-(4-Metoxifenoxi)-5-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Metoxifenoxi)-5-(trifluorometil)anilina 97%
2-(4-Metoxifenoxi)-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792432
Núm. CAS: 62966-74-9