[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 132 EUR
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631546
Núm. CAS: 261951-94-4