5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 177 EUR
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236299
Núm. CAS: 231291-18-2